Få mere at vide
N-Benzoylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30329746
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30329746 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30329746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20815025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoylimidazole
CAS 10364-94-0
Molekylær formel C10 H8 N2 O
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c13-10(12-7-6-11-8-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMIL O=C(c1ccccc1)n2ccnc2
IUPAC navn imidazol-1-yl(phenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.0637