Få mere at vide
N-Benzoylglycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 208928-78-3 |
| Molekylær formel | C9 D2 H7 N O3 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Glycine-2,2-d2, N-benzoyl- (9 CI, ACI), N-Benzoylglycine-2,2-d2 (ACI), Hippuric acid-d2 (methylene-d2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-benzamido-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.185 |
| Formel vægt | 181.0708 g/mol |
| Vis mere |