Få mere at vide
N-Benzoylcarbonylaminoacetamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoylcarbonylaminoacetamidine, Hydrochloride |
| CAS | 50850-19-6 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c11-9(12)6-13-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H3,11,12)(H,13,14);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)CNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-(2-amino-2-iminoethyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vægt | 243.0775 |