Få mere at vide
N-benzoylaminopurin, 99%
Artikelnummer. 11368085
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368085 25 g 25g
11348085 1 g 1g
11358085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08292.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 4005-49-6 | C12H9N5O | 239,238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4005-49-6
Molekylær formel C12H9N5O
Molekylvægt (g/mol) 239.238
MDL nummer MFCD00037927
InChI nøgle QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n6-benzoyladenine, n-7h-purin-6-yl benzamide, n-benzoylaminopurine, n-9h-purin-6-yl benzamide, 6-benzoylaminopurine, benzamide, n-1h-purin-6-yl, 6-benzamidopurine, adenine,6n-benzoyl, phenyl-n-purin-6-ylcarboxamide, n-benzoyladenine
PubChem CID 97075
IUPAC navn N-(7H-purin-6-yl)benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC=NC3=C2NC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoylaminopurine
Smeltepunkt 241 °C til 244 °C
Mængde 25 g
Beilstein 20585
Formel vægt 239.23
Procent renhed 99%