Få mere at vide
N-benzoyladenosin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16584434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584434 1 g
16594434 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464690010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4546-55-8
Molekylær formel C17H17N5O5
Molekylvægt (g/mol) 371.35
MDL nummer MFCD00056988
InChI nøgle NZDWTKFDAUOODA-UCQOUBKUNA-N
IUPAC navn N-{9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamid
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyladenosine
Smeltepunkt 141.0°C to 145.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 371.35