Få mere at vide
N-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoylpiperazine-D8 (piperazine-D8) |
| CAS | 1219805-49-8 |
| Molekylær formel | C11 D8 H6 N2 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | N-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 1-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Benzoylpiperazine-d8, N-Benzoylpiperazine-D8 (piperazine-D8), Phenyl-1-(piperazinyl-d8)methanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12 H,6-9H2/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)c2ccccc2)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.291 |
| Formel vægt | 198.161 g/mol |
| Vis mere |