Få mere at vide
N-benzoyl-N-phenylhydroxylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473954
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473954 5 g 5g
11483954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473954 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11950.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-88-1
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.24
MDL nummer MFCD00002111
InChI nøgle YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyl-n-phenylhydroxylamine, n-phenylbenzohydroxamic acid, n-hydroxybenzanilide, benzamide, n-hydroxy-n-phenyl, n-benzoyl-n-phenylhydroxamic acid, n-benzoylphenylhydroxylamine, benzohydroxamic acid, n-phenyl, tantalon, acmc-1cqm9, n-phenylbenzohydroxamicacid
PubChem CID 67536
IUPAC navn N-hydroxy-N-phenylbenzamid
SMIL ON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Smeltepunkt 118°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 2212449
Formel vægt 213.24
Procent renhed 98%