missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea, Mikromol™
Beskrivelse
N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea |
| CAS | 93596-91-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)17(22)20-18(23)19-16(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,19,20,21,22,23) |
| SMIL | CCC(C(=O)NC(=O)NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-(2-phenylbutanoylcarbamoyl)benzamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?