Få mere at vide
N-Benzoyl-L-tyrosin ethylester, 98%
Artikelnummer. 15460129
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460129 25 g 25g
15450129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63434.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3483-82-7 | C18H19NO4 | 313,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3483-82-7
Molekylær formel C18H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 313.35
MDL nummer MFCD00002388
InChI nøgle SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
Synonym n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
PubChem CID 77033
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-benzamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMIL CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Beilstein 2223819
Mængde 25 g
Formel vægt 313.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof