Få mere at vide
N-Benzoyl Isothiocyanate, TRC
Artikelnummer. 30330903
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30330903 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30330903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208195100ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl Isothiocyanate
CAS 532-55-8
Molekylær formel C8H5NOS
Mængde 100 mL
Synonym Benzoylthiocarbimide, NSC 29259
InChI formel InChI=1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMIL O=C(N=C=S)c1ccccc1
IUPAC navn benzoyl isothiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 163.2
Formel vægt 163.0092