Få mere at vide
N-Benzoyl Isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoyl Isothiocyanate |
| CAS | 532-55-8 |
| Molekylær formel | C8H5NOS |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Benzoylthiocarbimide, NSC 29259 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMIL | O=C(N=C=S)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzoyl isothiocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.2 |
| Formel vægt | 163.0092 |