Få mere at vide
N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N’,N’-dipropylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O3/c1-3-14-24(15-4-2)22(27)20(16-17-10-12-19(25)13-11-17)23-21(26)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,20,25H,3-4,14-16H2,1-2H3,(H,23,26) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 368.21 |
| Procent renhed | >95% |