Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-alfa-benzoyl-DL-arginin-4-nitroanilid hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10732081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732081 1 g Glasflaske 1g
10463025 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732081 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227740010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 911-77-3 | C19H23ClN6O4 | 434,881 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 911-77-3
Molekylær formel C19H23ClN6O4
Molekylvægt (g/mol) 434.881
MDL nummer MFCD00012846
InChI nøgle DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym bapna, n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-dl-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, nalpha-benzoyl-dl-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, 5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, l-bapna, dl-bapa, bz-dl-arg-pna hcl
PubChem CID 2724371
IUPAC navn N-[5-(diaminomethylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]benzamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 434.89
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
Fysisk form Pulver