Få mere at vide
N-Benzoyl-DL-alanine, 97+%
Artikelnummer. 11337886
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337886 10 g 10g
11347886 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13100.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1205-02-3 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
N-Benzoyl-DL-alanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzoyl-DL-alanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Meget svagt opløselig i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1205-02-3
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00020393
InChI nøgle UAQVHNZEONHPQG-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-benzoyl-dl-alanine, benzoyl-dl-alanine, methylhippuric acid, n-benzoylalanine, alanine, n-benzoyl, benzoylalanine, dl-n-benzoylalanine, 2-phenylformamido propanoic acid, alpha-methylhippuric acid, n-phenylcarbonyl alanine
PubChem CID 71002
ChEBI CHEBI:71167
IUPAC navn 2-benzamidopropansyre
SMIL CC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-DL-alanine
Smeltepunkt 163°C to 167°C
Beilstein 3201778
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water.
Mængde 10 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed ≥97%