Få mere at vide
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosin, 97+%
Artikelnummer. 15449725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449725 1 g 1g
15469725 250 mg 250mg
15459725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52306.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 140712-79-4 | C38H35N5O6 | 657,73 g/mol
N-benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzoyl-3′ -O-(4,4′ -dimethoxytrityl)-2′ -deoxyadenosin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140712-79-4
Molekylær formel C38H35N5O6
Molekylvægt (g/mol) 657.73
MDL nummer MFCD04972282
InChI nøgle LFXBQKFIXWICJR-BLBFAAIZNA-N
Synonym n6-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, adenosine,n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-9ci, n-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n6-bezoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyadenosine, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl purin-6-yl benzamide
PubChem CID 15928822
IUPAC navn N-[9-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Mængde 1 g
Formel vægt 657.73
Procent renhed ≥97%