Få mere at vide
N-benzoyl-2'-deoxycytidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Reaktant i syntesen af 2', 5'-dideoxycytidiner og andre derivater af 2'-deoxycytidin, N-beskyttede 2a-deoxyribonukleosider (nyttigt til oligonukleotidsyntese), 3a-, 5a- og 3a, 5a-di-O-sidecrotonylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzoyl-2′-deoxycytidine |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol (50mg/ml). |
| Formel vægt | 331.33 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Fast stof |