Få mere at vide
N-Benzoyl-2'-deoxycytidin, 98+%
Artikelnummer. 15418927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418927 1 g 1g
15438927 250 mg 250mg
15428927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52298.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4836-13-9 | C16H17N3O5 | 331,33 g/mol
Reaktant i syntesen af 2', 5'-dideoxycytidiner og andre derivater af 2'-deoxycytidin, N-beskyttede 2a-deoxyribonukleosider (nyttigt til oligonukleotidsyntese), 3a-, 5a- og 3a, 5a-di-O-sidecrotonylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4836-13-9
Molekylær formel C16H17N3O5
Molekylvægt (g/mol) 331.33
MDL nummer MFCD00010115
InChI nøgle MPSJHJFNKMUKCN-OUCADQQQSA-N
Synonym n4-benzoyl-2'-deoxycytidine, n-benzoyl-2'-deoxy-cytidine, n-benzoyl-2'-deoxycytidine, cytidine, n-benzoyl-2'-deoxy, cytidine,n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyl-2-deoxy-cytidine, dc-bz, ksc590o7t, n-benzoyl-2/'-deoxycytidine
PubChem CID 9797617
IUPAC navn N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]benzamid
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-2′-deoxycytidine
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ml).
Formel vægt 331.33
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof