Få mere at vide
N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034614
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15448937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52303.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reaktant i syntesen af 2', 5'-dideoxycytidiner og andre derivater af 2'-deoxycytidin. Reaktant i syntesen af mono- og diaminoanaloger af 2a-deoxyadenosin, cordycepin, 9-(3-deoxy-α -D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin og 9-(2-Deoxy-α -D-Threo-Pentofuranosyl) Adenin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Reactant in the synthesis of 2′, 5′-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2′-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2′-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
Solubility
Soluble in water (slightly), and methanol (20 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4546-72-9
Molekylær formel C17H17N5O4
Molekylvægt (g/mol) 355.35
MDL nummer MFCD00009628
InChI nøgle PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
IUPAC navn N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamide
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Mængde 250 mg
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Formel vægt 355.35
Procent renhed ≥98%