Få mere at vide
N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438937
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438937 5 g 5g
15448937 250 mg 250mg
15428937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52303.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 4546-72-9 | Molecular Formula: C17H17N5O4 | Molecular Weight: 355.35 g/mol
Reaktant i syntesen af 2', 5'-dideoxycytidiner og andre derivater af 2'-deoxycytidin. Reaktant i syntesen af mono- og diaminoanaloger af 2a-deoxyadenosin, cordycepin, 9-(3-deoxy-α -D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin og 9-(2-Deoxy-α -D-Threo-Pentofuranosyl) Adenin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant i syntesen af 2
′ , 5′ -Dideoxycytidiner og andre derivater af 2′ - Deoxycytidin. Reaktant i syntesen af mono- og diaminoanaloger af 2′ -Deoxyadenosin, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α -D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin og 9-(2-Deoxy-α -D-Threo-Pentofuranosyl) Adenin.
Opløselighed Opløseligt i vand (
lidt) og methanol (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4546-72-9
Molekylær formel C17H17N5O4
Molekylvægt (g/mol) 355.35
MDL nummer MFCD00009628
InChI nøgle PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
IUPAC navn N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Mængde 5 g
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (let) og methanol (20 mg/ml).
Formel vægt 355.35
Procent renhed ≥98%