Få mere at vide
N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidin 3'-Benzoat, TRC
Artikelnummer. 30331353
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30331353 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30331353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2079155MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate
CAS 1020657-43-5
Molekylær formel C23H19F2N3O6
Mængde 5 mg
Synonym Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate
InChI formel InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC navn [(2R,3R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] benzoat
Molekylvægt (g/mol) 471.41
Formel vægt 471.1242