Få mere at vide
N-(b-chlorethyl)piperidin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30354972
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30354972 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30354972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36674550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
CAS 2008-75-5
Molekylær formel C7H14Cl2N
Mængde 50 g
Synonym 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
SMIL Cl.ClCCN1CCCCC1
IUPAC navn 1-(2-chlorethyl)piperidin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 183.1
Formel vægt 183.0582