Få mere at vide
N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride |
| CAS | 935668-15-8 |
| Molekylær formel | C6 H12 N2 O . H Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C1CNC1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(azetidin-3-yl)-N-methylacetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.633 |
| Formel vægt | 164.072 |