Få mere at vide
N-Amyl-N-methylnitrosamin, TRC
Artikelnummer. 30135462
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135462 5 mg
30134865 50 mg
30005568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6365005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13256-07-0
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Synonym N-Nitroso-N-methylpentylamine, 1-Pentanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-pentanamine (ACI), Pentylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), Methylamylnitrosamine, Methylpentylnitrosamine, N-Amyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-amylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-n-pentylamine, N-Nitroso-N-methylamylamine, N-Nitrosomethyl-n-amylamine, N-Nitrosomethylamylamine, Nitrosomethylpentylamine
IUPAC navn N-methyl-N-pentylnitro-amid
SMIL CCCCCN(C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Amyl-N-methylnitrosamine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-4-5-6-8(2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 130.1106