Få mere at vide
n-Amyl acetate, 99%
Artikelnummer. 10114293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114293 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10011510 250 mL Glasflaske 250ml
10513891 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10114293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149180025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
n-Amyl acetate, 99%, C7H14O2, CAS Number-628-63-7, 1-pentyl acetate, acetic acid, pentyl ester, amyl acetate, amyl acetic ester, amyl acetic ether, birnenoel, n-amyl acetate, n-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, pent-acetate, 2.5L, 98.5% min. (GC), 02, 131, 149.0 deg.C, 100.0, CHEBI:87362 | CAS: 628-63-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-63-7
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009500
InChI nøgle PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
PubChem CID 12348
ChEBI CHEBI:87362
IUPAC navn pentylacetat
SMIL CCCCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Amyl acetate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70.8°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 149.0°C
Flammepunkt 24°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)4CH3
Brydningsindeks 1.4010 to 1.4030
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 131
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (20c). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Amyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.