Få mere at vide
N-Amyl Acetate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10142040 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
500mL, Amber glass bottle
Artikelnummer.
10142040 500mL, Amber glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10142040 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6800/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 628-63-7
Smeltepunkt -70.8°C
Farve Colorless
Kogepunkt 149°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C7H14O2
MDL nummer 9500
Mængde 500 mL
InChI nøgle PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCOC(C)=O
IUPAC navn pentyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Formel vægt 130.19g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Amyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.