Få mere at vide
N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17970886
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17970886 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17970886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0332.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide
CAS 936751-11-0
Analyt- eller komponentnavne N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H17 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrrolidineacetamide, N-(aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-, N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide, N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-2-5-13-7(3-4-9(13)15)6-8(14)12-10(11)16/h7H,2-6H2,1H3,(H3,11,12,14,16)
SMIL CCCN1C(CC(=O)NC(=S)N)CCC1=O
IUPAC navn N-carbamothioyl-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 243.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 243.1041 g/mol