Få mere at vide
N-aminofthalimid, 94%
Artikelnummer. 11418770
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418770 5 g 5g
11408757 10 g 10g
11418757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19914.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1875-48-5 | C8H6N2O2 | 162,148 g/mol
Det anvendes til aziridinering af chirale N-enoyl-sultamer. Det bruges også til syntese af n-phthalimidoaziridiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til aziridinering af chirale N-enoyl-sultamer. Det bruges også til syntese af n-phthalimidoaziridiner
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, stærke baser og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1875-48-5
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD00005895
InChI nøgle KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
PubChem CID 74645
IUPAC navn 2-aminoisoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Aminophthalimide
Smeltepunkt ∼195 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 383756
Formel vægt 162.15
Procent renhed 94%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Aminophthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Aminophthalimide