Få mere at vide
N-aminomorfolin, 95%
Artikelnummer. 10520322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10520322 5 g Glasflaske 5g
10070660 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4319-49-7
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
MDL nummer MFCD00006174
InChI nøgle MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
PubChem CID 20315
IUPAC navn morpholin-4-amin
SMIL C1COCCN1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Aminomorpholine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 168,0 °C
Flammepunkt 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4765 til 1,4785
Mængde 5 g
Beilstein 27, 8
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
Formel vægt 102.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Aminomorpholine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.