missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Aminomorpholine-4-carbothioamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Aminomorpholine-4-carbothioamide |
| CAS | 6499-15-6 |
| Molekylær formel | C5H11N3OS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10) |
| SMIL | NNC(N1CCOCC1)=S |
| IUPAC navn | morpholine-4-carbothiohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.22 |
| Formel vægt | 161.0623 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?