Få mere at vide
N'-(Aminoiminomethyl)-N,N-dimethylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(Aminoiminomethyl)-N,N-dimethylurea |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O/c1-8(2)4(9)7-3(5)6/h1-2H3,(H4,5,6,7,9) |
| Formel vægt | 130.0855 |