missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Aminohexamethylenimine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Aminohexamethylenimine |
| CAS | 5906-35-4 |
| Molekylær formel | C6H14N2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Hexahydro-1H-azepin-1-amine, (Azepan-1-yl)amine, 1,1-Hexamethylenehydrazine, 1-Aminoazepane, 1-Aminohexahydro-1H-azepine, 1-Aminohexahydroazepine, 1-Aminohexamethyleneimine, 1-Aminohomopiperidine, 1-Aminoperhydroazepine, Hexahydro-1H-azepin-1-amine, N-Aminoazacycloheptane, N-Aminohexahydroazepine, N-Aminohexamethyleneimine, N-Aminohexamethylenimine, N-Aminoperhydroazepine, NSC 221198, NSC 82329 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2 |
| SMIL | NN1CCCCCC1 |
| IUPAC navn | azepan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?