Få mere at vide
N-(Aminoethyl)-8-naphthylamine-1-sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Aminoethyl)-8-naphthylamine-1-sulfonic Acid |
| CAS | 50402-57-8 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O3 S |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3S/c13-7-8-14-10-5-1-3-9-4-2-6-11(12(9)10)18(15,16)17/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17) |
| SMIL | NCCNc1cccc2cccc(c12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 8-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.32 |
| Formel vægt | 266.0725 |