Få mere at vide
N-(aminoethyl)-5-naphthylamin-1-sulfonsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30313758
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30313758 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30313758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609250500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 100900-07-0
Molekylær formel C12 H13 N2 O3 S . Na
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 5-(2-aminoethylamino)naftalen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 288.3
Formel vægt 288.0545