Få mere at vide
N-(aminocarbonyl)-N-methylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(aminocarbonyl)-N-methylglycine |
| CAS | 30565-25-4 |
| Molekylær formel | C4H8N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hydantoin Impurity 4 (3-Methylhydantoic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(4(5)9)2-3(7)8/h2H2,1H3,(H2,5,9)(H,7,8) |
| SMIL | CN(CC(=O)O)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[carbamoyl(methyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.12 |
| Formel vægt | 132.0535 |