missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Aminocarbonyl Felbamate, TRC

Artikelnummer. 30327455
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327455 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA602910100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Aminocarbonyl Felbamate
CAS 1797130-34-7
Molekylær formel C12H15N3O5
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O5/c13-10(16)15-12(18)20-7-9(6-19-11(14)17)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,14,17)(H3,13,15,16,18)
SMIL NC(=O)NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1
IUPAC navn (3-carbamoyloxy-2-phenylpropyl) N-carbamoylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 281.26
Formel vægt 281.1012
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.