Få mere at vide
N-Aminocarbonyl Felbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Aminocarbonyl Felbamate |
| CAS | 1797130-34-7 |
| Molekylær formel | C12H15N3O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O5/c13-10(16)15-12(18)20-7-9(6-19-11(14)17)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,14,17)(H3,13,15,16,18) |
| SMIL | NC(=O)NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (3-carbamoyloxy-2-phenylpropyl) N-carbamoylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.26 |
| Formel vægt | 281.1012 |