Få mere at vide
N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-Alpha-methyl-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-alpha-methyl-L-tyrosine |
| CAS | 43197-06-4 |
| Molekylær formel | C11H14N2O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5/c1-11(9(16)17,13-10(12)18)5-6-2-3-7(14)8(15)4-6/h2-4,14-15H,5H2,1H3,(H,16,17)(H3,12,13,18)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(carbamoylamino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.24 |
| Formel vægt | 254.0903 |