missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-a-methyl-L-tyrosine, TRC

Artikelnummer. 30324174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324174 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6028252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-alpha-methyl-L-tyrosine
CAS 43197-06-4
Molekylær formel C11H14N2O5
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O5/c1-11(9(16)17,13-10(12)18)5-6-2-3-7(14)8(15)4-6/h2-4,14-15H,5H2,1H3,(H,16,17)(H3,12,13,18)/t11-/m0/s1
SMIL C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(carbamoylamino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.0903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.