Få mere at vide
N-amino-D-prolin, TRC
Artikelnummer. 30313572
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30313572 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30313572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA628000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Amino-D-proline
CAS 10139-05-6
Molekylær formel C5 H10 N2 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMIL NN1CCC[C@@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2R)-1-aminopyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 130.15
Formel vægt 130.0742