Få mere at vide
N-Amidinothiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11477407
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477407 25 g 25g
11487407 100 g 100g
11497407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15101.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Imino-4-thiobiuret is used in the design and synthesis of guanylthiourea derivatives which are potential inhibitors of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase enzyme. 2-Imino-4-thiobiuret is also used as a reagent in recyclization reactions of N-arylmaleimides with polynucleophilic compounds.
Solubility
Soluble in water (70g/L).
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2114-02-5
Molekylær formel C2H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 118.16
MDL nummer MFCD00014472
InChI nøgle OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Amidinothiourea
Smeltepunkt 160°C to 168°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1756620
Synonym 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Opløselighedsinformation Soluble in water (70g/L).
SMIL NC(N)=NC(N)=S
IUPAC navn (diaminomethylidene)thiourea
PubChem CID 92915
Formel vægt 118.16
Procent renhed ≥98%