Få mere at vide
N-(alpha-Phenylethyl)ibuprofenamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(alpha-Phenylethyl)ibuprofenamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| CAS | 105959-56-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H27 N O |
| Synonym | Benzeneacetamide, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)-, 2-(4-isobutylphenyl)-N-(1-phenylethyl)propanamide, N-(α-Phenylethyl)ibuprofenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23) |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NC(C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-N-(1-phenylethyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.45 |
| Vis mere |