Få mere at vide
N-(alpha-Phenylethyl)ibuprofenamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17990796
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17990796 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17990796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.410025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(alpha-Phenylethyl)ibuprofenamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers)
CAS 105959-56-6
Analyt- eller komponentnavne N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N O
Synonym Benzeneacetamide, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)-, 2-(4-isobutylphenyl)-N-(1-phenylethyl)propanamide, N-(α-Phenylethyl)ibuprofenamide
InChI formel InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NC(C)c2ccccc2
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-N-(1-phenylethyl)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 309.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 309.2093 g/mol