Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimethyl-L-lysin, 97 %
Artikelnummer. 15449177
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449177 250 mg 250mg
15439177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449177 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H52437.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 65671-53-6 | C13H26N2O4 | 274,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65671-53-6
Molekylær formel C13H26N2O4
Molekylvægt (g/mol) 274.36
MDL nummer MFCD00076965
InChI nøgle KPXRFYHPDPDJSY-UEQNJFAPNA-N
Synonym boc-lys me 2-oh, l-lysine,n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n6,n6-dimethyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid, boc-lys me-oh, nalpha-boc-nepsilon-dimethyl-l-lysine, n-alpha-boc-s-2-amino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2 s-+-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylaminohexanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid
PubChem CID 7018778
IUPAC navn (2S)-6-(dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimethyl-L-lysine
Mængde 250 mg
Formel vægt 274.36
Procent renhed 97%