Få mere at vide
N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-chloro-Z)-L-lysine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11955511 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11955511 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440870050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-α-BOC-N-ε-(2-chloro-Z)-L-lysine
CAS 54613-99-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C19H27ClN2O6
Mængde 5 g
Specifik rotation -11
Synonym boc-lys 2-cl-z-oh, boc-lys 2-cl-cbz-oh, n-boc-n'-2-chlorobenzyloxycarbonyl-l-lysine, n-boc-n-2-chloro-cbz-l-lysine, boc-l-lys 2-cl-z-oh, ambotzbaa1102, boc-lys clz-oh, pubchem12945, boc-lys cl-z-oh, boc-lys-2-cl-z-oh
InChI nøgle ATUMDPHEFWGCJF-HNNXBMFYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-6-[(2-chlorophenyl)methoxycarbonylamino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 414.89
PubChem CID 7269331
Formel vægt 414.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-Chloro-Z)-L-lysine