Få mere at vide
Alfa Aesar™ N(alpha)-Boc-L-tryptophan, 98+%
Artikelnummer. 11438656
Skift visning
Mængde:
5g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438656 5g 5g
1 options
Artikelnummer. 11438656 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A16023.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-L-tryptophan
CAS 13139-14-5
Molekylær formel C16H20N2O4
MDL nummer MFCD00065595
Beilstein 39677
Synonym boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
InChI nøgle NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 304.346
Mængde 5g
PubChem CID 83169
Formel vægt 304.35
Optisk rotation −19.5° (c=1 in DMF)
Procent renhed ≥98%