Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-L-asparagin, 98+%
Artikelnummer. 11428646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428646 5 g 5g
11438646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428646 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16019.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7536-55-2 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7536-55-2
Molekylær formel C9H16N2O5
Molekylvægt (g/mol) 232.236
MDL nummer MFCD00038152
InChI nøgle FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
PubChem CID 82035
ChEBI CHEBI:3146
IUPAC navn (2S)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-L-asparagine
Smeltepunkt ∼170°C (decomposition)
Beilstein 1977963
Mængde 5 g
Formel vægt 232.24
Optisk rotation −7.3° (c=2 in DMF)
Procent renhed ≥98%