Få mere at vide
N(alfa)-Boc-L-arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430138
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430138 1 g 1g
15440138 5 g 5g
15450138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53379.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13726-76-6 | C11H22N4O4 | 274.321 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13726-76-6
Molekylær formel C11H22N4O4
Molekylvægt (g/mol) 274.321
MDL nummer MFCD00042632
InChI nøgle HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-arg-oh, boc-arginine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-guanidinopentanoic acid, boc-l-arg-oh, n2-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-boc-l-arginine, na-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-t-boc-l-arginine, n alpha-boc-l-arginine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-l-arginine
PubChem CID 114667
IUPAC navn (2S)-5-(diaminomethylidenamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-L-arginine
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 1 g
Beilstein 2419628
Optisk rotation −6.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formel vægt 274.32
Procent renhed 98%