Få mere at vide
N(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid, 97%
Artikelnummer. 15429577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429577 5 g 5g
15419577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52811.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 159002-17-2 | C8H16N2O4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159002-17-2
Molekylær formel C8H16N2O4
MDL nummer MFCD00736752
Synonym Boc-DL-Dap-OH; 3-Amino-N-Boc-DL-alanine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 97%