Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-tryptophanol, 98 %
Artikelnummer. 11352929
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352929 1 g 1g
15423777 250 mg 250mg
11362929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H27763.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 158932-00-4
Molekylær formel C16H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.36
MDL nummer MFCD00270221
InChI nøgle JEFQUFUAEKORKL-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-tryptophanol, n-boc-d-tryptophanol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, n alpha-boc-d-tryptophanol, boc-d-trp-ol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, ambotzbal1034, n-t-boc-d-tryptophanol, tert-butyl r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate
PubChem CID 20744818
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-D-tryptophanol
Smeltepunkt 119 °C til 121 °C
Mængde 1 g
Optisk rotation +53° (c=2 i eddikesyre)
IUPAC navn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propan-2-yl]carbamat
Formel vægt 290.36
Procent renhed 98%