Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-tryptophan, 97 %
Artikelnummer. 11397286
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397286 1 g 1g
11307296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397286 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L09214.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 5241-64-5 | C16H20N2O4 | 304,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5241-64-5
Molekylær formel C16H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 304.35
MDL nummer MFCD00037944
InChI nøgle NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-trp-oh, n-boc-d-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-d-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-d-tryptophan, boc-d-tryptophan, boc-d-trp, nalpha-boc-d-tryptophan, boc-d-tryptophane, nalpha-boc-d-tryptophane, tert-butoxycarbonyl
PubChem CID 111050
IUPAC navn (2R)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-D-tryptophan
Smeltepunkt ∽138 °C (dekomponering)
Beilstein 4237334
Mængde 1 g
Formel vægt 304.35
Optisk rotation +21° (c=1 i eddikesyre)
Procent renhed 97%