Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-histidin, 98+%
Artikelnummer. 11352726
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352726 250 mg 250mg
11342726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352726 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L08810.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 50654-94-9 | C11H17N3O4 | 255,274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50654-94-9
Molekylær formel C11H17N3O4
Molekylvægt (g/mol) 255.274
MDL nummer MFCD00037851
InChI nøgle AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-N
Synonym boc-d-his-oh, boc-d-histidine, n-a-boc-d-histidine, d-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-histidine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propionic acid, n-alpha-boc-d-histidine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, n-boc-d-histidine
PubChem CID 2724761
IUPAC navn (2R)-3-(lH-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(alpha)-Boc-D-histidine
Smeltepunkt ∽197 °C (dekomponering)
Beilstein 4196575
Mængde 250 mg
Formel vægt 255.27
Optisk rotation −26° (c=1 i methanol)
Procent renhed ≥98%